Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ DNA 130 Integriertes Vakuumkonzentrator-System
Sparen Sie Zeit und Geld mit diesen Konzentrator-Kits. Alles, was Sie für das schnelle Trocknen und Konzentrieren kleiner Probenmengen benötigen
Marke: Thermo Scientific™ DNA130-230
7203.84 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ DNA130 ist ein kompakter, integrierter Vakuumkonzentrator für die schnelle und effiziente Aufkonzentration in DNA- und RNA-Anwendungen. Der Speedvac™ DNA130 Vakuumkonzentrator unterstützt die Probenvorbereitung mit Leichtigkeit und Effizienz.
- Kompaktes, anwenderfreundliches Design: Das kleinste integrierte Tischgerät spart Platz auf dem Labortisch.
- Die korrosionsbeständige, PTFE-beschichtete Kammer bietet jahrelangen Service
- Wartungsfreier Betrieb dank integrierter, ölfreier Vakuumpumpe
- Enthält einen Rotor für 36 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen (RD36)
Funktionsmerkmale:
- Konstante Leistung: für konstante Trocknungszeiten und reproduzierbare Ergebnisse
- Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche:
- Drei benutzerdefinierte Programme, die geändert und gespeichert werden können
- Temperatursollwert: Umgebungstemperatur, 35 bis 65 °°C in 5 °C-Schritten
- Heiztemperatureinstellung: Von 1 m bis 9 h und 59 m und kontinuierlich
- Laufzeiteinstellung: Von 1 m bis 9 h und 59 m
- Akustischer Alarm, der den Anwender darauf aufmerksam macht, wenn der Durchlauf abgeschlossen ist
Probenschutz
- Trocknen bei Umgebungstemperatur oder bei sehr geringer Wärme, um Probendenaturierung zu vermeiden
- Die ölfreie Diaphragmapumpe sorgt für einen sanften Übergang vom Atmosphärendruck zur Endvakuumeinstellung – ohne „stoßende“ Lösungsmittel
Sicherheitsmerkmale
- Die PTFE-beschichtete Kammer ist widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und lässt sich leicht reinigen
- Der verriegelte Deckel und die Anzeige für die Deckelverriegelung gewährleisten die Sicherheit des Anwenders während des Betriebs
- Der Deckelhaltemechanismus sichert den Deckel, während er geöffnet ist, sodass der Anwender beide Hände frei haben kann
- Das Gerät und die Pumpe sind praktisch wartungsfrei
- Äußere Pfostenfalle zur Neutralisierung von Ammoniumhydroxiddämpfen
- Optionale chemische Fallen und Kassetten zum Auffangen radioaktiver Chemikalien zur Minimierung von Bedenken im Umgang mit gefährlichen Dämpfen und Chemikalien.
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
- Wasser
- PCR-Puffer (wässrig)
- Ethanol und Wasser
- Ammoniumhydroxid (erfordert eine chemische Ammoniak-Falle und neutralisierendes Lösungszubehör)
Spezifikation
UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung | |
RD36 Rotor (36 Röhrchen mit 1,5–2,0 ml) | |
105 lb. | |
230 V | |
PTFE-beschichtetes Aluminium | |
230 V / 50 Hz | |
Schuko CEE 7-7 | |
39 kg |
Für 36x 1,5 ml-Röhrchen, 72x 0,5 ml-Röhrchen und 2 Mikrozellenplatten | |
<10 Torr (13 mbar, 1,3 kPa) | |
48 kg | |
Raumtemperatur (17 °C bis 32 °C ) bis 65 °C | |
Speedvac DNA130 Vakuumkonzentratorsystem | |
6 A | |
86 lb. | |
29 x 64 x 31 cm (11,5 x 25 x 12 in.) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31