Learn More
Thermo Scientific™ T-865 Festwinkelrotor
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ T-865 Festwinkelrotor mit einer Kapazität von 8 Plätzen eine Vielzahl von Anwendungen effizient durch.
Marke: Thermo Scientific™ 51411
23358.69 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ T-865 Festwinkelrotor mit einer Kapazität von 8 Plätzen eine Vielzahl von Anwendungen effizient durch.
Empfohlen für:Fraktionierung von Differentialproteinen, DNA-Isolierung.
Spezifikation
T-865 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
429.459 × g | |
91 mm | |
51,7 | |
25 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
305.340 × g |
Titan | |
8 x 36 ml | |
65.000 U/min | |
38,4 mm | |
97 mm | |
8,3 kg | |
23.5° | |
181.222 × g |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
69Stunden
5Minuten
56Sekunden
53 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31