Learn More
Thermo Scientific™ T-647.5 Festwinkelrotor
Aktivieren Sie die hochvolumige Pelletierung mit dem T-647.5 Festwinkelrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 08322
Beschreibung
Aktivieren Sie die hochvolumige Pelletierung mit dem Thermo Scientific™ T-647.5 Festwinkelrotor.
Spezifikation
T-647.5 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
250.259 × g | |
99,3 mm | |
36,3 | |
39 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
167.847 × g |
Titan | |
6 x 100 ml | |
47.500 U/min | |
33,9 mm | |
107 mm | |
24,3 lb. (11 kg) | |
22.5° | |
85.436 × g |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30