Learn More
uvex Rubiflex S NB35SF Safety Glove Artikelnummer.: 17797609
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Rubiflex S NB35SF Safety Glove
Artikelnummer. 17797609 Alle ansehen Uvex Produkte
9
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Artikelnummer. 17797609
Marke: uvex 6020909
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The comfortable NBR safety glove, seamlessly coated in a reinforced design, with chemical and abrasion resistance.
  • Gute Wärme-/Kälteisolierung an der Handfläche
  • Abrieb- und Schnittfestigkeit
  • Ergonomische Passform
  • Hohe Flexibilität
  • Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösungsmittel
  • Hohe Wasserdampfabsorption durch das Baumwollfutter
  • Vollbeschichtet
  • Sandwich-Futter auf Handfläche, Bündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN: 388 (2 1 2 1 X)
Farbe Grün
Latex Free Yes
Material Baumwolle, Vlies, NBR
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Rubiflex S NB35SF Safety Glove >