Learn More
uvex Rubiflex NB60SZ Chemical Protection Gloves Artikelnummer.: 17210411
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Rubiflex NB60SZ Chemical Protection Gloves
Artikelnummer. 17210411 Alle ansehen Uvex Produkte
11
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Artikelnummer. 17210411
Marke: uvex 6018062
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Full NBR-coating reinforced with cotton interlock supporting material for applications that require protection against chemicals and mechanical risks. Elastic on the glove cuff provides additional protection by preventing hazards from entering the glove.
  • Langer Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Futter
  • Wasserdampfaufnahme aufgrund des Baumwollfutters
  • Zusätzlicher Gummizug am Stulpenende
  • Beständig gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösungsmittel
  • Geeignet für Anwendungen, die Schutz vor Chemikalien und mechanischen Risiken (z. B. Wärme) erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stulpenmaterial Elastisch
Anwendungen Labor
Coating Material NBR
Farbe Grün
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 11
Norm EN 388 2121X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKOPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienhandhabung, Entwässerungsbau und kommunale Reinigung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Serie Rubiflex NB60SZ
Länge (metrisch) 60 cm
Name des Produkts
uvex Rubiflex NB60SZ Chemical Protection Gloves >