Learn More
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50
Hochgeschwindigkeitsrotoren für eine Vielzahl von Anwendungen mit Röhrchen von 5 bis 50 ml
Marke: Eppendorf™ 5895150004
2497.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Drehzahl 20,130 × g (12,100 U/min) / 25,062 × g (13,500 U/min); max. Drehzahl: 20,913 x g (13,100 U/min)
- Eppendorf QuickLock Rotordeckel für eine schnelle Deckelverriegelung
- Aerosoldicht 2 für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben
- Eloxiertes Aluminium für hohe chemische Beständigkeit
- Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
FA-6x50,aerosoldicht – mit Rotordeckel | |
Rotor | |
20.130 x g | |
Zentrifugen 5910 Ri und 5920 R |
Eloxiertes Aluminium | |
6 x 50 ml | |
13,500 rpm | |
Rotordeckel |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50 > ohne Behälter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur