Learn More
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50
Hochgeschwindigkeitsrotoren für eine Vielzahl von Anwendungen mit Röhrchen von 5 bis 50 ml
Marke: Eppendorf™ 5895120008
3211.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Kolben von 0.2 ml bis 750 ml sowie Platten
- Die gemischte Beladung mit 2 Plattenbehältern und 2 Behältern für runde Röhrchen ermöglicht eine größere Vielseitigkeit
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
S-4x750,aerosoldicht – mit runden Bechern | |
4 x 750 mL | |
4,700 rpm | |
Rundbecher |
Rotor | |
4,800 x g | |
Zentrifugen 5910 Ri und 5920 R |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50 > Inkl. 4x750 ml Rundbecher
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur