Learn More
Invitrogen™ Retinol Binding Protein ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EIARBP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17104863
  • 650.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Retinol Binding Protein Competitive ELISA quantitates retinol binding protein (RBP) in serum, plasma, urine, saliva, dried fecal extracts or cell culture medium.∣Principle of the method: The Retinol Binding Protein Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure RBP independent of species. An RBP standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples are read off a user-generated standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with anti-sheep IgG antibodies. Anti-sheep RBP antibodies and RBP-peroxidase conjugate is added to the wells. The RBP-peroxidase conjugate and any RBP in the sample will compete to bind to the anti-sheep RBP antibodies. After incubation, the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound RBP-peroxidase conjugate. After a 30 min incubation, the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader at 450 nm. The intensity of the generated color corresponds inversely to the amount of RBP present in the sample.∣Rigorous validation: Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen kodiert das Trägerprotein, das beim Transport von Retinol (Vitamin-A-Alkohol) vom Leberspeicher zum peripheren Gewebe beteiligt ist.Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin, das für Wachstum, Reproduktion, Differenzierung von epithelialen Geweben und Sehvermögen erforderlich ist.Für dieses Gen wurden mehrere Transkriptvarianten gefunden, die unterschiedliche Isoformen kodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ Retinol Binding Protein ELISA Kit > 96 Tests