Learn More
Thermo Scientific™ Streptex™ Schneller Latex-Agglutinationstest
Mit dem Thermo Scientific™ Streptex™ Latex-Agglutinationstest können Sie die Streptokokken-Lancefield-Gruppen A, B, C, F und G im Säureextraktionsverfahren für den schnellen qualitativen Nachweis isolieren, identifizieren und differenzieren.
Marke:  Thermo Scientific™ R30950555
148.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11923152
  • 163.53 € / 50 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Streptex Latex-Agglutinationstest
Lancefield Gruppe A, B, C, D, F und G Streptokokken
Test-Latexreagenzien, Extraktionsreagenzien, polyvalente Positivkontrolle, Einweg-Röhrchen, Einweg-Röhrchenhalter, Einweg-Reaktionskarten, Mischstäbchen und Probengefäße
Lancefield A, B, C, F und G
Positiv
Ja
Streptokokken-Testkit
Polyvalent
50 Tests/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6181905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberR30950555
Chargennummer6132561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberR30950555
Chargennummer6123300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog NumberR30950555
Chargennummer6111000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog NumberR30950555
Chargennummer3813719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog NumberR30950555
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Streptex™ Schneller Latex-Agglutinationstest > Streptex™ Strep Rapid Latex-Testkit