Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Artikelnummer. 11479878
Click to view available options
Beschreibung:
Polyvalente Positivkontrolle
Streptokokken-Gruppierungs-Enzym-Extraktionsreagenz
Streptokokken-Gruppierungsreagenz A
Streptokokken-Gruppierungsreagenz B
Streptokokken-Gruppierungsreagenz C
Streptokokken-Gruppierungsreagenz D
Streptokokken-Gruppierungsreagenz F
Streptokokken-Gruppierungsreagenz G
Streptokokkengruppen-Kit
Packungsgröße:
2 Stück
50 Tests
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11479878
Marke: Thermo Scientific™ DR0585A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Streptokokken sind fakultativ anaerobe, katalasenegative und grampositive Kokken, die als Diplo- oder Kettenkokken auftreten. Sie verursachen eine Vielzahl klinischer Erkrankungen, einschließlich Pharyngitis, Scharlach, Mittelohrentzündung, Impetigo, Meningitis, neonatale Sepsis, Pneumonie, Endokarditis, Osteomyelitis und nekrotisierende Fasziitis.
Verwenden Sie diesen schnellen, einfachen und empfindlichen Test zur Identifizierung der Streptokokken-Gruppen A, B, C, D, F und G.
  • Schnell — Ergebnisse in zwei Minuten
  • Einfach—problemlose Durchführung
  • Visuell — einfach ablesbare Ergebnisse
  • Empfindlich — besonders empfindlicher Test dank Latextechnologie
  • Alle Reagenzien sind separat erhältlich
Lancefield zeigte, dass die meisten pathogenen Streptokokken spezifische Kohlenhydratantigene besitzen, die eine Einteilung von Streptokokken in Gruppen ermöglichen. Diese Streptokokken-Gruppen-Antigene können aus den Zellen extrahiert und mit Latexpartikeln nachgewiesen werden, die zuvor mit gruppenspezifischen Antikörpern beschichtet wurden. Diese Latexpartikel agglutinieren in Gegenwart homologer Antigene und bleiben in homogener Suspension, wenn kein solches Antigen vorhanden ist. Das Oxid Kit für Streptokokken-Gruppierung ist ein solcher Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung der Streptokokken-Gruppen. Er enthält Reagenzien für die Gruppen A, B, C, D, F und G. Die Verwendung eines enzymatischen Extraktionsverfahrens verkürzt die für die Antigenextraktion erforderliche Zeit erheblich und verbessert die Antigenausbeute, dies gilt teilweise für Streptokokken der Gruppe D.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Streptokokkengruppen-Kit
Nachweisbare Analyten Streptokokken (Gruppe A, B, C, D, F, G)
Typ Streptokokken-Testkit
Organismengruppe Lancefield A, B, C, F und G
Menge 50 Tests/Kit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STREPTOCOCCAL GROUPING KIT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Achromopeptidase, Thiomersal, Sodium azide