Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryoröhrchen, runder Boden und Innenschraubverschluss
Der Schraubverschluss mit Innengewinde lässt sich einfach mit einer Hand abnehmen
Marke:  DWK Life Sciences W985901
355.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11581345
  • 374.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kryofläschchen mit exakt rundem Boden eignen sich für eine maximale RZB von bis zu 17,000 × g
  • Die außergewöhnliche Verschlussdichtung übertrifft die Anforderungen gemäß DOT und IATA Richtlinie und gewährleistet so einen ultimativen Schutz der Proben beim Transport sowie bei anspruchsvollen Tiefkühl-/Auftauverfahren
  • Die chargenzertifizierte RNase-/DNase- und endotoxinfreie, sterile und pyrogenfreie Konstruktion gewährleistet die Unversehrtheit der Proben
  • Aus kryogenem, nicht recyceltem Polypropylen mit geringer Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben, mit Kappe
Naturfarben
Polypropylen
2 ml
Writing Patch
Ja
Schraubverschluss
1000/Karton
Ja
0,47 in.
12 mm
Unsteril
1.92 Zoll
Intern
Ja
49 mm
DOT, IATA
Dokumentation
Catalogs
Brochures
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryoröhrchen, runder Boden und Innenschraubverschluss > Innengewinde; runder Boden; 2 ml; mit Kappe, ohne Beschriftungsfeld; unsteril