Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPXH Serie
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen, beheizten Reinigungsbad aus, das eine gleichbleibende Ultraschallleistung bietet, selbst wenn sich die Beladung ändert. Die Ultraschallbäder zur Tischaufstellung der Serie CPXH von Branson sind robust konstruiert und garantieren einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.
Marke: Branson Ultrasonics™ CPX-952-138R
Beschreibung
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen, beheizten Reinigungsbad aus, das eine gleichbleibende Ultraschallleistung bietet, selbst wenn sich die Beladung ändert.Die Ultraschallbäder zur Tischaufstellung der Serie CPXH von Branson sind robust konstruiert und garantieren einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.
Die CPXH Serie ist äußerst vielseitig dank fortschrittlicher Technologie mit programmierbaren Funktionen, digitalem Betrieb mit Energienachverfolgung zur Anpassung an leichte/schwere Lasten, Regulierung hoher/niedriger Energie, Entgasung und Energiesparmodus.- Die Ablenkfrequenz eliminiert stehende Wellen und erzeugt eine konsistente Kavitation im gesamten Tank.
- 40kHz robuste industrielle Messumformer
- Digitaler Zeitgeber für 99 Minuten und kontinuierlichem Ultraschallbetrieb
- Kann auf 69 °C/156,2 °F erhitzt und auf Fahrenheit oder Celsius eingestellt werden.
- Durch die Nachverfolgung der Ultraschallleistung kann die optimale Frequenz des Tanks sofort wieder hergestellt werden.
- Die Betriebsfrequenz des Reinigungsbades wird direkt über die Steuerschaltkreise nachverfolgt.
- Liefert eine gleichbleibend hohe Kavitation und gleichmäßige Aktivität im Reinigungsbecken.
- Die Zeit für Entgasung und Konditionierung der Lösung kann auf bis zu 99 Minuten eingestellt werden.
- Kunststoffgehäuse, chemikalienbeständig
- Einige Modellen verfügen über integrierte Abflüsse.
- Längere Entgasungszeiträume ermöglichen außer Reinigungsanwendungen auch die Probenvorbereitung, wozu die Entgasung von Flüssigkeiten, das Mischen und Homogenisieren, das Auflösen von Feststoffen, das Lysieren von Zellen und die Dispersion von Partikeln gehören.
- Die Programmierfunktionen ermöglicht dem Anwender die Wahl des Temperatur-Sollpunkts, an dem die Entgasungs- und die Ultraschall-Zeitintervalle zu Beginn ausgelöst werden sollen.
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Automatische Ultraschallaktivierung (Ultraschallzyklus beginnt, sobald die Solltemperatur erreicht ist.)
- Durch die Regulierung hoher/niedriger Energie kann der Anwender die Amplitude der akustischen Energie im Reinigungsbad verringern (100 % der Leistung im Tank für normale Anwendungen, 70 % Leistung für empfindliche Anwendungen).
- Das Gerät verfügt über einen Energiesparmodus. Wenn der Zyklus abgeschlossen ist und für 15 Minuten keine Steuertasten berührt werden, wechselt das Gerät in den Energiesparmodus. Durch Berühren einer beliebigen Taste der Steuerung wird das Gerät wieder eingeschaltet.
- Alarmanzeige zum Schutz vor hohen Temperaturen
- Die Temperaturkalibrierung kann vom Anwender über das Bedienfeld vorgenommen werden.
- Die Steuerung befindet sich oben hinter dem Reinigungstank in einem leicht zugänglichen Kontrollturmpanel und ist über dem Tank angebracht, um Schäden durch Reinigungslösungen zu vermeiden.
Spezifikation
LCD | |
90 min | |
230/240 V | |
1.9 L | |
Reinigung | |
CPX1800H-E | |
3.2 kg |
Kunststoffgehäuse, Edelstahltank | |
40 kHz | |
0.5 gal. | |
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.) | |
Tankdeckel | |
7 lb. | |
2 Jahre |