Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus clpC Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) clpC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP8010-ec-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
WP_000897132.1 | |
S. aureus clpC Protein | |
Research Use Only | |
clpC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLFGRLTERA QRVLAHAQEE AIRLNHSNIG TEHLLLGLMK EPEGIAAKVL ESFNITEDKV IEEVEKLIGH GQDHVGTLHY TPRAKKVIEL SMDEARKLHH NFVGTEHILL GLIRENEGVA ARVFANLDLN ITKARAQVVK ALGNPEM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
31213331 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant S. aureus clpC Protein > 100μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur