Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus clpC Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) clpC, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_000897132.1
Gen-ID (Entrez) 31213331
Name S. aureus clpC Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16092131
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8010-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16032141
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8010-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16082131
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8010-ec-100ug
100 μg
1025.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16012141
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8010-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16022141
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8010-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16002141
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8010-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_000897132.1
S. aureus clpC Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
31213331
Research Use Only
clpC
Recombinant Protein
E. coli
MLFGRLTERA QRVLAHAQEE AIRLNHSNIG TEHLLLGLMK EPEGIAAKVL ESFNITEDKV IEEVEKLIGH GQDHVGTLHY TPRAKKVIEL SMDEARKLHH NFVGTEHILL GLIRENEGVA ARVFANLDLN ITKARAQVVK ALGNPEM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant S. aureus clpC Protein