Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP8650-ec-50ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_032202.1 | |
CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein | |
Research Use Only | |
CXCL1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NELRCQCLQT MAGIHLKNIQ SLKVLPSGPH CTQTEVIATL KNGREACLDP EAPLVQKIVQ KMLKGVPK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
14825 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein > 50μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur