Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8650-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16085761
  • 3545.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_032202.1
CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Research Use Only
CXCL1
Recombinant Protein
E. coli
NELRCQCLQT MAGIHLKNIQ SLKVLPSGPH CTQTEVIATL KNGREACLDP EAPLVQKIVQ KMLKGVPK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14825
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein > 1mg