Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Artikelnummer. 12779458 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Diverse
Durchsichtig
Gelb
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Ausführung des Rahmens:
Halbhoch
Lift
Ohne Rand
Voll
Vollständig
Format:
Ecke mit Einzelkerbe
Erhöhte Wells
Flat-Top
Standard
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12779458
Marke: Axygen™ PCR96FSY
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-well Semi-Skirted PCR Plate
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Barcode No Barcode
    Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-free
    Format Standard
    Array 8 x 12
    Farbe Gelb
    Produkttyp Flat top
    Zur Verwendung mit (Geräte) Standard 96 well blocks
    Ausführung des Rahmens Vollständig
    Material Polypropylene
    Volumen (metrisch) Well 200 μL
    Anzahl Wells 96
    Sterilität Non-sterile
    Wellform Round
    Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR thermal transfer, RT-PCR applications