missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein R-Ras2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein R-Ras2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6628-ec-100ug

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16084650

  • 554.00 € / 100 Mikrogramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001096139.1
Ras-related protein R-Ras2 Protein
Research Use Only
RRAS2
Recombinant Protein
E. coli
AAAGWRDGSG QEKYRLVVVG GGGVGKSALT IQFIQSYFVT DYDPTIEDSY TKQCVIDDRA ARLDILDTAG QEEFGAMREQ YMRTGEGFLL VFSVTDRGSF EEIYKFQRQI LRVKDRDEFP MILIGNKADL DHQRQVTQEE GQQLARQLKV TYMEASAKIR MNVDQAFHEL VRVIRKFQEQ ECPPSPEPTR KEKDKKGCHC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
22800
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein R-Ras2 Protein > 100μg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt