Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein R-Ras2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein R-Ras2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001096139.1
Gen-ID (Entrez) 22800
Name Ras-related protein R-Ras2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16094650
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6628-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16034660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6628-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16084650
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6628-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16014660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6628-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16024660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6628-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16004660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6628-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001096139.1
Ras-related protein R-Ras2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
22800
Research Use Only
RRAS2
Recombinant Protein
E. coli
AAAGWRDGSG QEKYRLVVVG GGGVGKSALT IQFIQSYFVT DYDPTIEDSY TKQCVIDDRA ARLDILDTAG QEEFGAMREQ YMRTGEGFLL VFSVTDRGSF EEIYKFQRQI LRVKDRDEFP MILIGNKADL DHQRQVTQEE GQQLARQLKV TYMEASAKIR MNVDQAFHEL VRVIRKFQEQ ECPPSPEPTR KEKDKKGCHC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein R-Ras2 Protein