missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Ovoinhibitor Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Ovoinhibitor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7020-ec-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Ovoinhibitor Protein | |
Research Use Only | |
OIH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VNCSLYASGI GKDGTSWVAC PRNLKPVCGT DGSTYSNECG ICLYNREHGA NVEKEYDGEC RPKHVMIDCS PYLQVVRDGN TMVACPRILK PVCGSDSFTY DNECGICAYN AEHHTNISKL HDGECKLEIG SVDCSKYPST VSKDGRTLVA CPRILSPVCG TDGFTYDNEC GICAHNAEQR THVSKKHDGK CRQEIPEIDC DQYPTRKTTG GKLLVRCPRI LLPVCGTDGF TYDNECGICA HNAQHGTEVK KSHDGRCKER STPLDCTQYL SNTQNGEAIT ACPFILQEVC GTDGVTYSND CSLCAHNIEL GTSVAKKHDG RCREEVPELD CSKYKTSTLK DGRQVVACTM IYDPVCATNG VTYASECTLC AHNLEQRTNL GKRKNGRCEE DITKEHCREF QKVSPICTME YVPHCGSDGV TYSNRCFFCN AYVQSNRTLN LVSMAAC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
100 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Chicken | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Chicken Ovoinhibitor Protein > 100μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur