missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Ovoinhibitor Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Ovoinhibitor, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Name | Ovoinhibitor Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | OIH |
Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16097060
|
enQuireBio™
QP7020-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16037070
|
enQuireBio™
QP7020-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16087060
|
enQuireBio™
QP7020-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16017070
|
enQuireBio™
QP7020-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16027070
|
enQuireBio™
QP7020-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16007070
|
enQuireBio™
QP7020-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
Ovoinhibitor Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Chicken | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
OIH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VNCSLYASGI GKDGTSWVAC PRNLKPVCGT DGSTYSNECG ICLYNREHGA NVEKEYDGEC RPKHVMIDCS PYLQVVRDGN TMVACPRILK PVCGSDSFTY DNECGICAYN AEHHTNISKL HDGECKLEIG SVDCSKYPST VSKDGRTLVA CPRILSPVCG TDGFTYDNEC GICAHNAEQR THVSKKHDGK CRQEIPEIDC DQYPTRKTTG GKLLVRCPRI LLPVCGTDGF TYDNECGICA HNAQHGTEVK KSHDGRCKER STPLDCTQYL SNTQNGEAIT ACPFILQEVC GTDGVTYSND CSLCAHNIEL GTSVAKKHDG RCREEVPELD CSKYKTSTLK DGRQVVACTM IYDPVCATNG VTYASECTLC AHNLEQRTNL GKRKNGRCEE DITKEHCREF QKVSPICTME YVPHCGSDGV TYSNRCFFCN AYVQSNRTLN LVSMAAC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Chicken Ovoinhibitor Protein