Learn More
Eppendorf™ RackScan
Artikelnummer. p-7184648 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Typ:
Scanner (seitliches Lesen)
Scanner (von unten)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16476879
Marke: Eppendorf™ 6002000006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Liest komplette Lagerregale mit bis zu 96 verschiedenen Fläschchen mit Barcode. Die Proben-IDs werden in nachgelagerte Datenbanken übertragen.
  • Kamerabasierte Instrumente, die eine schnelle Bildgebung und Decodierung ermöglichen
  • Bequemes und einfaches Steckzubehör
  • Kleine Stellfläche, ideal als Tischgerät (und zur Integration)
  • Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 30 % beschädigt sein können
  • Support-Material für Fläschchen, das über die Eppendorf Homepage für Dokumentationszwecke zur Verfügung gestellt wird
  • Plug & Transfer mit Eppendorf™ eLABInventory und eLABJournal Software für eine komfortable Datenübertragung
  • RackScan s kann als Zubehör an RackScan b angebracht werden, um Barcodes auf seitlichen Etiketten zu lesen
  • Verschiedene Formate für hohe Flexibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung RackScan b
Unterstützte Barcodetypen Maschinenlesbar
Datenübertragungsmethode PC/USB
Zertifizierung/Konformität 2014/35/EU:EN61010-1, 2014/30/EU: EN61326-1, EN 55032, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/EU:EN50581
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrere Fläschchen gleichzeitig scannen und die Probendaten an Ihre Probenmanagement-Software übertragen
Zur Verwendung mit (Geräte) 2D-codierte Röhrchen in SBS-Gestellen und Kryoboxen
Enthält RackScan Analysator-Software, USB-Kabel
Softwaretyp RackScan Analysator-Software
Typ Scanner (von unten)
Anschlusstyp USB
Displaytyp LED
Stromversorgung 100/240 V
Auflösung 2D.