Learn More
Flow Cytometry Staining Buffer (1X), R&D Systems™
Applications: Flow Cytometry
Marke:  R&D Systems FC001
Artikelnummer. 18114271
  • 202.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimized for immunofluorescent staining of single-cell suspensions and subsequent dilution, suspension, washing and storage of cells intended for flow cytometry
  • Supplemented with Bovine Serum Albumin (BSA) and the metabolic inhibitor sodium azide
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
500mL
Färbepuffer
Sodium azide 0.1% and bovine serum albumin
Upto 6 Months
Name des Produkts
Flow Cytometry Staining Buffer (1X), R&D Systems™ > 500mL