Learn More
Thermo Scientific Chemicals NP-40-Lysepuffer
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60766.AK
68.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
NP40 Cell Lysis Buffer is suitable for the preparation of cell extracts to be analyzed by Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA, and Western blotting. It can also be used as a wash buffer for immunoprecipitation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenNP40 Cell Lysis Buffer ist für die Präparation von Zellextrakten geeignet, die mit dem Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA und Western Blotting analysiert werden. Er kann auch als Waschpuffer für Immunpräzipitationsreaktionen verwendet werden.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Dieser Puffer enthält: 50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 150 mM NaCl, 1 %NP-40 und 5 mM EDTA. Inkubieren Sie die Zellen in 5 Puffervolumen auf Eis für 10 – 30 Minuten.
Spezifikation
Farblos | |
Flüssig | |
Es ist in Wasser löslich. |
Kühl lagern | |
250 mL | |
Lysepuffer |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P14L539 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J60766.AP,J60766.AK |
P14L540 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J60766.AP,J60766.AK |
Y18K563 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | J60766.AP,J60766.AK |
Y27K522 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | J60766.AP,J60766.AK |
X23K550 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | J60766.AP,J60766.AK |