Learn More
CALCOCO2 Monoclonal Antibody (P1813), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA518293
Artikelnummer. 15537251
  • 506.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Huh-7, Hep3B, HepG2, Jurkat, Raji, NCI-H929, Huh-7 (untreated), Huh-7 (3 μM Thapsigargin treatment for 12 hr), Huh-7 (3 μM Thapsigargin treatment for 24 hr), A.HepG2 (untreated), HepG2 (3 μM Thapsigargin treatment for 12 hr), HepG2 (3 μM Thapsigargin treatment for 24 hr). Predicted reactivity: Human (99%), Chimpanzee (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
CALCOCO2 Monoclonal antibody specifically detects CALCOCO2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
CALCOCO2 Monoclonal Antibody (P1813), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated