Learn More
Quickfit™ Grahamkühler aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit™ Inland Revenue Kondensator aus Borosilikatglas ist äußerst effizient. Dampf und Destillat bewegen sich durch die Spule nach unten, während Kühlwasser aus der Spule fließt. Vollständig mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen.
Marke:  Quickfit C6/13/SC
298.25 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12029702
  • 325.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Inland Revenue-Typus
  • Hocheffizient
  • Dampf und Destillat laufen durch die Spule nach unten
  • Kühlwasser fließt außerhalb der Spule
  • Komplettsystem mit lösbaren Schlauchverbindungsstücken aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Anbringung flexibler Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberfläche x 102 m2:2,5
24/29
Umsatzkondenser im Inland
205 mm
Borosilikatglas
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    46
    Stunden
    20
    Minuten
    13
    Sekunden
    23
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Grahamkühler aus Borosilikatglas > Konusgröße:19/26; Länge:340mm; effektive Länge:205mm