Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dimroth-Kühler f. Extraktionsapp., Kern NS 45/40, Kunstst.-Oliven GL 14 Schraubk.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05246016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Extraktionsapparate. Zur Kondensation von Dämpfen. Mit NS Kern. Wasseranschluss: Gewinde GL 14, komplett mit 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven, hergestellt aus DURAN™ Rohr.Kern: 45/40 NS
Extraktor: 100-250mL
Spezifikation
Kühloberfläche:370 cm2 | |
Je 1 | |
Duran Glas |
Für Extraktoren, die Dämpfe kondensieren | |
45/40 | |
Dimroth Kondensator |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Dimroth-Kühler f. Extraktionsapp., Kern NS 45/40, Kunstst.-Oliven GL 14 Schraubk. > Fassungsvermögen:100 bis 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur