Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometer
Tischfluorometer für die hochgenaue Quantifizierung von DNA, RNA, microRNA und Proteinen. Mit dem Qubit Flex Fluorometer haben Sie die Flexibilität, Fluoreszenz von bis zu acht Proben gleichzeitig direkt zu messen, was die Variabilität des Assays verringert.
Marke:  Invitrogen™ Q33327
5913.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16478283
  • 7670.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 20 µl
Blaue LED (max. 460 bis 480 nm), rote LED (max. 620 bis 640 nm)
Fluorometer
Raumtemperatur
Qubit™ Flex Fluorometer, Qubit™ Flex Netzkabel, WLAN-Dongle
Qubit™
DNA-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung, microRNA-Quantifizierung, Proteinquantifizierung
1 fluorometer
Videos
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 1:02
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -1:02
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Invitrogen Qubit Flex Fluorometer - Expand your nucleic acid quantification throughput
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 2:48
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -2:48
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Invitrogen Qubit Flex Fluorometer demonstration
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometer > Flurometer