Learn More
ZVG™ Laboratory and Hygiene Wipes
These laboratory and hygiene wipes made of 100% cellulose are ultra-soft for sensitive applications, and come in a convenient dispenser box.
Marke:  ZVG™ 16515-00
39.09 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24146" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17813675
  • 41.15 € / 30 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
These double-layered zetBox™ laboratory and hygiene wipes are absorbent, lint-free, and ultra-soft. They are ideally suited for washbasins in upscale hotels and restaurants, as well as in industrial and commercial settings, thanks to their convenient dispenser box.
  • Made of 100% cellulose
  • For sensitive applications
Spezifikation
Spezifikation
Wipes
21 cm
22 cm
Weiß
30 Kartons mit je 150 Tüchern
Unsteril
8.3 in.
8.7 in.
Papier
Single-use
2-ply
Name des Produkts
ZVG™ Laboratory and Hygiene Wipes > Laboratory and Hygiene Wipes; Color: White; Material: Paper