Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometers and Starter Kits
Artikelnummer. 16498283
Click to view available options
Typ:
Fluorometer
NGS Starterkit
Starterkit für Quantifizierung
Gewährleistung:
Standard Warranty
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16498283
Marke: Invitrogen™ Q45894
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Experience accurate, specific, and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin with the Qubit Flex Fluorometer. Measure up to eight samples simultaneously using Qubit assay kits for reproducible results in seconds.
The Qubit Flex Fluorometer is designed for highly accurate and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin. This benchtop fluorometer offers the flexibility to directly measure the fluorescence of up to eight samples simultaneously, which reduces assay variability. Paired with Qubit reagents, the Qubit Flex Fluorometer is part of an optimized workflow generating highly accurate and reproducible results. The fluorometer has a large screen and intuitive user interface, making it easy to select and run your desired assay with results displayed in just a few seconds.
Qubit Flex Quantifizierungsstarterkit (Kat.- Nr. Q45894) umfasst:
• Qubit Flex Fluorometer (Kat.- Nr. Q33326)
• Qubit Flex Assay-Röhrchenstreifen, 125 Streifen (Kat.- Nr. Q33252)
• Qubit 1x dsDNA HS Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Nr. Q33230)
• Qubit RNA HS Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Q32852)
• Qubit RNA BR Assay-Kit (100 Assays) (Kat.- Q10210)
• Qubit Protein Assay-Kit (100 Assays) (Kat.- Nr. Q33211)
• Qubit Flex Systemverifizierungs-Assay-Kit (Kat.- Nr. Q33254)
• Qubit Flex Reservoirs (100 Reservoirs) (Kat.- Nr. Q33253)
• WLAN-Dongle (Kat.- A26774)
• Das digitale Qubit Flex SmartStart Lernerlebnis – beinhaltet interaktive visuelle Vorführungen zur Installation, Bedienung und Wartung Ihres Geräts
• Drei Jahre erweiterte Garantie – Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, senden wir Ihnen ein werkseitig zertifiziertes, generalüberholtes Ersatzgerät zu
Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starterkit (Kat.- Nr. Q45893) umfasst:
• Qubit Flex Fluorometer (Kat.- Nr. Q33326)
• Qubit Flex Assay-Röhrchenstreifen (125 Streifen) (Kat.- Nr. Q33252)
• Qubit 1x dsDNA HS Assay-Kit, 500 Assays (Kat.- Nr. Q33231)
• Qubit Flex Assay-Reservoirs, 100 Reservoirs (Kat.- Nr. Q33253)
• WLAN-Dongle (Kat.- A26774)
• Digitales Qubit Flex SmartStart Lernerlebnis—beinhaltet interaktive visuelle Vorführungen zur Installation, Bedienung und Wartung Ihres Geräts
• Drei Jahre erweiterte Garantie — Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, senden wir Ihnen ein werkseitig zertifiziertes, generalüberholtes Ersatzgerät zu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Qubit Flex Fluorometers include:
•Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
•WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
•Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
Qubit Flex Quantitation Starter Kits include:
•Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
•Qubit Flex Assay Tube Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252)
•Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33230)
•Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33265)
•Qubit RNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32852)
•Qubit RNA BR Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q10210)
•Qubit Protein Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33211)
•Qubit Flex System Verification Assay Kit (Cat. No. Q33254)
•Qubit Flex Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253)
•WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
•Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starter Kit includes:
•Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327)
•Qubit Flex Assay Tubes Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252)
•Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 assays (Cat. No. Q33231)
•Qubit Flex Assay Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253)
•WiFi Dongle (Cat. No. A26774)
•Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument
Probenvolumen 1 bis 20 μl
Enthält Qubit™ Flex Fluorometer, Qubit™ Flex Netzkabel, WLAN-Dongle, Qubit™ Flex Assay-Röhrchenstreifen und Qubit™ Assay-Kits
Excitation Wavelength Blaue LED (max. 460 bis 480 nm), rote LED (max. 620 bis 640 nm)
Produktlinie Qubit
Typ Starterkit für Quantifizierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung, microRNA-Quantifizierung, Proteinquantifizierung
Menge 1 kit
Gewährleistung Standard Warranty