Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ große Zylinder aus Borosilikatglas weisen eine überlegene chemische Beständigkeit auf.
Marke:  Pyrex 3280-100
65.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12652042
  • 82.52 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Pyrex™ große Zylinder aus Borosilikatglas weisen eine überlegene chemische Beständigkeit auf.
  • Mit Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
  • Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
  • Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±1 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
100 ml
Blaue Emailfarbe
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
Klasse B
260 mm
1 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    37
    Stunden
    10
    Minuten
    1
    Sekunden
    6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder > Fassungsvermögen: 100 ml; Unterteilungen: 1mL