Learn More
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ Viereckige Zylinder aus Borosilikatglas eignen sich optimal für den Einsatz unter Dunstabzugshauben und in engen Räumen. Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke: Pyrex 3285-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Sechskantfuß und die viereckige Form gewährleisten Stabilität
- Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
- Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
- Klasse B
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±1 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
100 ml | |
168 mm | |
2 mL |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
Bequemere Verwendung in Bereichen mit eingeschränktem Platz – z. B. Laborabzug | |
Blaue Emaillefarbe |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form > Fassungsvermögen:100 ml; Graduierungen:Gehäuse 2mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur