Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ große Zylinder aus Borosilikatglas weisen eine überlegene chemische Beständigkeit auf.
Marke: Pyrex 3280-2L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Pyrex™ große Zylinder aus Borosilikatglas weisen eine überlegene chemische Beständigkeit auf.
- Mit Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
- Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
- Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
- Klasse B
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
± 20 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
2000 ml | |
Blaue Emailfarbe |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
505 mm | |
20 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder > Kapazität: 2000 ml; Graduierungen: 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur