Learn More
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
Marke:  Corning™ 7078-10N
146.32 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11926988
  • 190.00 € / 120 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
  • Steril
  • Kalibriert auf “Volumenangabe” (TD) mit Ausblasen
  • Für Anwender größerer Volumen entwickelt
  • Negative Graduierungen
  • Feuerpolierte Spitzen für gratfreie, gleichmäßige Durchflussraten
  • Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
  • Für einfache Größenermittlung ist die ISO-Farbcodierung direkt auf den Aufreißstreifen aufgedruckt
Bestellinformation
Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E714
Steril
0.1 ml
Rund
Orange
290 mm
Borosilikatglas
Ja
2 ml
0.33 oz.
10 ml
Serologische Pipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln > 10 ml; Unterteilungen: 0,1 ml