Learn More
DWK Life Sciences CryoELITE™ Kryofläschchen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde
Der Schraubverschluss mit Außengewinde lässt sich einfach mit einer Hand abnehmen
Marke: DWK Life Sciences W985861
166.47 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Kryofläschchen mit exakt rundem Boden eignen sich für eine maximale RZB von bis zu 17,000 × g
- Die außergewöhnliche Verschlussdichtung übertrifft die Anforderungen gemäß DOT und IATA Richtlinie und gewährleistet so einen ultimativen Schutz der Proben beim Transport sowie bei anspruchsvollen Tiefkühl-/Auftauverfahren
- Die chargenzertifizierte RNase-/DNase- und endotoxinfreie, sterile und pyrogenfreie Konstruktion gewährleistet die Unversehrtheit der Proben
- Aus kryogenem, nicht recyceltem Polypropylen mit geringer Bindung
Spezifikation
Naturfarben | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
2 ml | |
Rund | |
Ja | |
Schraubverschluss | |
500/Karton | |
Ja |
0,47 in. | |
12 mm | |
Steril | |
1.92 Zoll | |
Außen | |
Ja | |
49 mm | |
DOT, IATA |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE023 CryoELITE Brochure
DateigrößeVersion: 794.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences CryoELITE™ Kryofläschchen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde > Außengewinde, runder Boden, 2 ml, steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur