Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 8.0, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP2473-500
26.64 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
Spezifikation
Tris-EDTA | |
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
500 mL | |
Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter | |
Protease free | |
Molekularbiologie |
1X Solution, pH 8.0 | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
Poly-Flasche | |
TE |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 8.0, Molekularbiologie, Fisher BioReagents > Poly-Flasche; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur