Learn More
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
Marke:  Corning™ 7078-2N
277.94 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10242513
  • 292.57 € / 700 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
  • Steril
  • Kalibriert auf “Volumenangabe” (TD) mit Ausblasen
  • Für Anwender größerer Volumen entwickelt
  • Negative Graduierungen
  • Feuerpolierte Spitzen für gratfreie, gleichmäßige Durchflussraten
  • Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
  • Für einfache Größenermittlung ist die ISO-Farbcodierung direkt auf den Aufreißstreifen aufgedruckt
Bestellinformation
Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E714
Steril
0.01 ml
0,2 ml
Grün
290 mm
Borosilikatglas
Ja
11,41 in.
Rund
2 ml
Serologische Pipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln > 0,1 ml; 2 ml