Learn More
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, goldfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 20 03 1374
Artikelnummer. 11805050
  • 447.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 20mm
  • Aluminiumkappe
  • Gold
  • Mittelloch
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Butyl
20 mm
Headspace
3 mm
Dunkelgrau, Gold lackiert
Aluminium
100
Bördelverschluss
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, goldfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum > Butyl dunkelgrau, ,3.0 mm Dicke ,50° Shore A