Learn More
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
Marke: Corning™ 7078-5N
418.09 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
- Steril
- Kalibriert auf “Volumenangabe” (TD) mit Ausblasen
- Für Anwender größerer Volumen entwickelt
- Negative Graduierungen
- Feuerpolierte Spitzen für gratfreie, gleichmäßige Durchflussraten
- Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
- Für einfache Größenermittlung ist die ISO-Farbcodierung direkt auf den Aufreißstreifen aufgedruckt
Bestellinformation
Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
Spezifikation
ASTM E714 | |
Steril | |
0.1 ml | |
1 ml | |
0,16 oz. | |
5 ml | |
Serologische Pipette |
Borosilikatglas | |
Ja | |
11,41 in. | |
Rund | |
Blau | |
290 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen