Learn More
Uvex™ Protection Flash Hi-Viz Yellow Vest
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Beschreibung
- Vertikales Lichtleitsystem
- Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
- Zur Verwendung mit Lichtleitsystem: Batteriesatz, Art.-Nr. 1733200
- Aktive Warnung
- Mit Schalter für einfache Bedienung
- Schneller Verschluss
- Anwenderfreundlich
- Lange Laufzeit
- Einsatzbereiche: Straßenbauarbeiten, Hoch- und Tiefbau, in dunklen Umgebungen
- Waschanleitung: Feinwaschprogramm bei 40 °C, kein Chlor verwenden, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, mit Perchlorethylen trocken reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20471, Klasse 2 |
Verschlusstyp | Zipper |
Produkttyp | High-visibility Vest |
Farbe | Gelb |
Größe | Größe 3X |
Material | Polyester |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Protection Flash Hi-Viz Yellow Vest >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur