Learn More
Hirschmann™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Ideal für die Verwendung mit Pulvern und anderen großen Partikeln
Marke:  Hirschmann™ 7760105
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10620512
  • 36.10 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparent
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
138 mm
5/Pckg.
Polypropylen
22 mm
Name des Produkts
Hirschmann™ Pulvertrichter aus Polypropylen > Durchmesser oben: 150 mm