Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™
Thermo Scientific™ MicroPure, das sehr kleine Reinstwassersystem, ist kompakt und zuverlässig.
Marke: Thermo Scientific™ 50132369
Descripción
Mit dem kompakten und zuverlässigen Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ System produzieren Sie bis zu 15 l Reinstwasser pro Tag. Dieses System ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen wie HPLC oder andere instrumentelle Analysentechniken, Probenvorbereitung, Abspülen von Glaswaren oder molekularbiologische Aufgaben, bei denen Endotoxine und/oder Nukleasen störend wirken. Der optionale integrierte 6 l-Speisewassertank ermöglicht ein Aufstellen des Systems ohne direkten Anschluss an eine Wasserleitung und das schwenkbare Display mit Hintergrundbeleuchtung ist besonders leicht ablesbar. Überwachen Sie die Speisewasserqualität für eine längere Lebensdauer der Kartusche.
Intelligente Funktionen:
- Neigbares, hintergrundbeleuchtetes Display für gute Sichtbarkeit
- Variable Abgabegeschwindigkeit
- Ein optionaler integrierter 6 l-Speisewassertank ermöglicht das Aufstellen des Systems ohne direkten Anschluss an eine Wasserleitung
Überwachen der Speisewasserqualität:
- Eine gute Speisewasserqualität führt zu gleich bleibend guter Reinstwasserqualität und einer längeren Lebensdauer der Kartusche.
Intelligentes Bauweise:
- Die Umwälzpumpe verhindert Bakterienwachstum bei Stillstand und ermöglicht eine durchgehende Überwachung aller Systemfunktionen mit sofortiger Anzeige von Fehlermeldungen, wenn ein Problem erkannt wird.
- Das System wird voll ausgestattet mit Druckminderer, Reinstwasser-Kartusche und 0,2 μm-Sterilfilter geliefert.
Hochwertige Filter:
- Der Ultrafilter wird automatisch gespült, um eine maximale Retention von Endotoxinen und Nukleasen zu bieten. Dadurch erreicht er eine Lebensdauer von zwei Jahren.
- Der validierte 0,2 μm-Endfilter mit gefalteter Membran kann bis zu fünfmal sterilisiert werden.
Especificaciones
0,055 μS/cm | |
< 0.01 SFU / ml | |
ja | |
1 l/min | |
18,2 Mohm.cm | |
5 bis 10 ppb | |
1 bis 6 bar | |
< 1μM/mL | |
2 ° bis 35 ° C | |
545mm | |
19kg | |
100/240V |
MicroPure ultrapure water system with ultrafiltration membrane and an integrated 6L feed water tank | |
R 3/4 in. | |
Vorbehandelt | |
Typ 1 | |
No | |
Wasseraufbereitungssystem | |
0,1 bis 6 bar | |
0.06kW | |
305mm | |
300mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60Hz |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.