Learn More
asecos™ Sparanfeuchter Polyethylen
Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
Marke:  asecos™ 40097
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17826336
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
  • Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller aus Edelstahl
  • Volumen/Inhalt: 1,00 Liter
Spezifikation
Spezifikation
0.3 gal.
Gelb
4.72 in.
10.43 in.
1.54 lb.
1 L
Polyethylen
120.00 mm
265.00 mm
0.7 kg
Name des Produkts
asecos™ Sparanfeuchter Polyethylen > PE, Capacity: 1 L