Learn More
Emma Safety Footwear Le Mans S1P Shoe
Like its name suggests, you could wear the Le Mans for 24 hr. as the shoes offer optimal ventilation, perspiration and moisture removal with the Hydro-Tec™ antibacterial lining material.
Marke:  Emma Safety Footwear MM70354747
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17572486
  • 139.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Metallfrei
  • Trockene, frische Füße für bis zu 24 Stunden. Der Name sagt es schon: LeMans kann 24 Stunden sicher getragen werden.
  • Der Schuh bietet optimale Belüftung, und Feuchtigkeit wird sofort durch das antibakterielle Hydro-Tec™ Futter abgeleitet.
  • LeMans eignet sich ideal für den Einsatz in Innenräumen sowie für Transport und Logistik.
  • LeMans sieht sportlich aus und fühlt sich auch so an; Sohlen mit Energierückführung und einer Passform, die die Füße perfekt umschmiegt.
  • Branchen:
    • Logistik und Transport
    • Elektronik
    • Leichtindustrie
  • Sicherheitsschuh
    • S1P-Sicherheitsschuh für trockene Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
ISO 20345:2011
Schwarz, Grau, Orange
Hydro-Tec antibakteriell
Standardbreite
Sicherheitsschuh
Schnüre
Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung
47
Niedrig
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Le Mans S1P Shoe > Sicherheitsschuh; Größe: 47