Learn More
Thermo Scientific™ TCBS-Cholera-Medium
Selektive Isolierung von pathogenen Vibrionen mit diesem gebrauchsfertigen Selektivnährboden.
Marke: Thermo Scientific™ PO0194A
29.92 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Selektive Isolierung pathogener Vibrio -Spezies mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ TCBS-Cholera-Nährboden (Thiosulfat-Citrat-Gallensalze-Saccharose). Der Nährboden zeigte die zufriedenstellendste und am besten reproduzierbare Rezeptur trotz der komplexen Zusammensetzung1. Anders als der Laurylsulfat-Tellurit-Agar erfordert er keine weiteren Zusätze oder die Zugabe von aseptischem Blut. Außerdem besitzt er im Vergleich mit Tellurit-Medien beste Wachstumseigenschaften für Vibrio -Spezies. Während Nicht-Vibrionen gehemmt werden, fördert er das rasche Wachstum pathogener Vibrionen nach einer Inkubation bei 35 °C über Nacht.
Verwenden Sie den TCBS-Cholera-Nährboden für die selektive Isolierung pathogener Vibrionen.
- Liefert reproduzierbare Ergebnisse.
- Keine Zusätze oder aseptisches Blut erforderlich.
- Fördert das rasche Wachstum pathogener Vibrionen.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Der TCBS-Nährboden entspricht der Rezeptur von Kobayashi et al., mit der Ausnahme, das er speziell aufbereitete Ochsengalle enthält, die frei von den von Nakanishi und Kobayashi beschriebenen Defekten ist2.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Grün | |
TCBS-Cholera-Medium | |
Großbritannien | |
19 g ± 2,0 g | |
10 Stück/Packung |
2°bis 10 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
10 x 90 mm-Platten, folienverpackt |