Learn More
Memmert™ Klammer für 500 mL Kolben
Klammer für 500 mL Kolben (5 Max. Kolben)
Marke: Memmert™ WTB24B02695
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Max. Kolben siehe Skizze auf Anfrage
Spezifikation
WTB24 | |
Klemme für 500 ml-Kolben |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Klammer für 500 mL Kolben > WTB24
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur