Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolben mit Kegelschliff
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03043058
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Duran Glas | |
Rotationsverdampfer | |
101 mm |
Pulverflasche | |
500 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolben mit Kegelschliff > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur