Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolben mit Kegelschliff
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03043070
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Product Code. 11806104
  • 135.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Specifications
Duran Glas
Rotationsverdampfer
126 mm
Pulverflasche
1000 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolben mit Kegelschliff > Kapazität: 1000 ml