Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolben mit Kegelschliff
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03043049
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Duran Glas | |
Rotationsverdampfer | |
81 mm |
Pulverflasche | |
250 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolben mit Kegelschliff > Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur