Learn More
Hammond™ Drierite™ 26800 Trocknungssäule, Cole-Parmer™
Diese Trockensäule lässt sich zwischen Trockner oder Exsikkator und Druckluftleitungen oder Gaszylindern anschließen. Hammond™ Drierite 26800 Trockensäulen eignen sich für einen Durchfluss von 200 Litern pro Stunde oder 0.1 cfm.
Marke: Cole Parmer 07193-00
Beschreibung
Die Säule in Reihe zwischen einem Trockner oder Exsikkator und einer Druckluftleitung oder Gasflasche anschließen.Die Hammond™ Dierite 26800 Trockensäule verarbeitet einen Durchfluss von 200 Litern pro Stunde oder 0,1 cfm.
Die Trockensäule aus Polycarbonat trocknet Luft und Gas bis zu einem Taupunkt von 100 °F bei bis zu 90 psi. Säule besteht aus einer Kunststoffkappe, Trockenmittelträgern aus 303 Edelstahl und Schraubenfedern, Filzfiltern und einer O-Ring-Dichtung. Trockensäule ist gefüllt mit 1.25 lbs. eines 8-Netzes, das das Trocknungsmittel anzeigt (wasserfreies Kalziumsulfat). Zusätzliche Trocknungsmittel sind separat zu bestellen.Einlass- und Auslassanschlüsse für Schläuche mit 1/4 bis 3/8 in. IDAbsorbiert bis zu 50 g FeuchtigkeitSpezifikation
Calcium Sulfate with Cobalt Chloride | |
Je 1 | |
50 g | |
50 g |